Documentos Principais
677663
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green-d5
97 atom % D, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Bis-(4-dimethylaminophenyl)phenyl-d5-methane, LMG-D5
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CH[C6H4N(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
335.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3/i5D,6D,7D,8D,9D
chave InChI
WZKXBGJNNCGHIC-CFEWMVNUSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)