Key Documents
677221
Sigma-Aldrich
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7FN2
Número CAS:
Peso molecular:
162.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
100-104 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-11-12-9/h1-6H,(H,11,12)
chave InChI
STTNBHIFTZEPSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)