Documentos
677078
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
kanata purity
Sinônimo(s):
S,S-Et-RajPhos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25O2P
Número CAS:
Peso molecular:
292.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
atividade óptica
[α]22/D -36°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.5581
densidade
1.0760 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H]1CC[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC
InChI
1S/C17H25O2P/c1-3-13-9-10-14(4-2)20(13)16-8-6-5-7-15(16)17-18-11-12-19-17/h5-8,13-14,17H,3-4,9-12H2,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
chave InChI
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3