Documentos Principais
677043
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane
Sinônimo(s):
R,R-Me-RajPhos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21O2P
Número CAS:
Peso molecular:
264.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
atividade óptica
[α]22/D -38.0°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.572
densidade
1.1052 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC[C@H]1C
InChI
1S/C15H21O2P/c1-11-7-8-12(2)18(11)14-6-4-3-5-13(14)15-16-9-10-17-15/h3-6,11-12,15H,7-10H2,1-2H3/t11-,12-/m1/s1
chave InChI
JAKXTLMNIHPLEU-VXGBXAGGSA-N
Aplicação
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
  • Catalytic ligand used in copper-catalyzed addition reactions
Kanata purity
Informações legais
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)