Key Documents
67674
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-piperidinol hydrochloride
≥98.0%
Sinônimo(s):
1-Benzyl-3-hydroxypiperidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0%
pf
174-178 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OC1CCCN(C1)Cc2ccccc2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)