Documentos Principais
676721
Sigma-Aldrich
2-tert-Butoxy-6-chloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
185.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
densidade
1.076 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)Oc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C9H12ClNO/c1-9(2,3)12-8-6-4-5-7(10)11-8/h4-6H,1-3H3
chave InChI
PLDRTFJRLUKTTA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)