Documentos Principais
676705
Sigma-Aldrich
(R)-2-Hydroxy-2-phenylbutyric acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]20/D -27.0°, c = 1 in ethanol
pf
106-113 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@](O)(C(O)=O)c1ccccc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)