Documentos Principais
676012
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3BrFN
Número CAS:
Peso molecular:
200.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-62 °C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(Br)c1C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
chave InChI
IELGUZKHALDFOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)