Key Documents
675881
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-nitroaniline
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5FN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
122-130 °C
grupo funcional
fluoro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
chave InChI
LETNCFZQCNCACQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hong-Bin Luo et al.
ACS nano, 13(7), 8417-8424 (2019-07-04)
Organic color center-tailored semiconducting single-walled carbon nanotubes are a rising family of synthetic quantum emitters that display bright defect photoluminescence molecularly tunable for imaging, sensing, and quantum information processing. A major advance in this area would be the development of