Documentos
675318
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, ~157 nm particle size, 0.25 mM in H2O, contains citrate as stabilizer
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
dispersion
nanoparticles
contém
citrate as stabilizer
concentração
0.25 mM in H2O
índice de refração
n20/D 1.333
tamanho de partícula
~157 nm
densidade
0.991 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter