Documentos Principais
675121
Sigma-Aldrich
(3,3,3-Trichloropropyl)triphenylphosphonium chloride
95%
Sinônimo(s):
Triphenyl(3,3,3-Trichloropropyl)phosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
Cl3CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
444.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
138-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Reactant for:
  • Synthesis of DL-histrionicotoxin via a nine step synthesis involving cross-metathesis, oxime formation and Michael addition as the key steps
  • Wittig reactions
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)