Documentos Principais
674532
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylonitrile
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2BrN
Número CAS:
Peso molecular:
131.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.482
p.e.
48-54 °C/150 mbar
densidade
1.595 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
BrC(=C)C#N
chave InChI
CMPIGRYBIGUGTH-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
May form precipitate upon standing which does not affect use
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)