Documentos Principais
674478
Sigma-Aldrich
Bis(16-Hydroxyhexadecyl) disulfide
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H66O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
547.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
93-97 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C32H66O2S2/c33-29-25-21-17-13-9-5-1-3-7-11-15-19-23-27-31-35-36-32-28-24-20-16-12-8-4-2-6-10-14-18-22-26-30-34/h33-34H,1-32H2
chave InChI
ZHTKKUFQSKSIKL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)