Documentos Principais
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
Sinônimo(s):
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H64O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
576.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
106-111 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
chave InChI
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)