Key Documents
67387
Sigma-Aldrich
Boc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0%
Sinônimo(s):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(1-pyrazolyl)propionic acid, Nα-Boc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
255.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0%
pureza óptica
ee: >99% (due to stereospecific enzymatic synthesis)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cn1cccn1)C(O)=O