Documentos Principais
673749
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-benzylpiperidine-4-carboxylate
96%
Sinônimo(s):
4-(Phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H29NO4
Número CAS:
Peso molecular:
347.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5028
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
chave InChI
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)