Documentos Principais
673145
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
97%
Sinônimo(s):
4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-(methylthio)phenol, MTMC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10OS
Número CAS:
Peso molecular:
154.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lei Chen et al.
IEEE transactions on medical imaging, 37(8), 1775-1787 (2018-07-12)
The O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylation and isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutation in high-grade gliomas (HGG) have proven to be the two important molecular indicators associated with better prognosis. Traditionally, the statuses of MGMT and IDH1 are obtained via surgical
Youhong Ai et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 52-57 (2015-07-15)
A nanostructural polyaniline-poly(propylene oxide) (PANI-PPO) composite coating was electrochemically synthesized on a stainless steel wire, by using acidic ionic liquid 1-sulfobutyl-3-methylimidazolium hydrosulfate as supporting electrolyte. The coating showed strong hydrophobicity and allowed for the direct immersion solid-phase microextraction of carbamate