Documentos Principais
671436
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclopentanol
99%
Sinônimo(s):
((1S,2S)-2-Hydroxycyclopentyl)carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl N-((2S,1S)-2-hydroxycyclopentyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H19NO3
Número CAS:
Peso molecular:
201.26
Beilstein:
5810036
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥95:5%
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-7-5-4-6-8(7)12/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,11,13)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
CGZQRJSADXRRKN-YUMQZZPRSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors via stereoselective thioesterification, thioetherification, hydrolysis, heterocyclization and amination
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)