Documentos Principais
671371
Sigma-Aldrich
(3αR,7αR)-1,3-Dimethyl-2-(1-piperidinyl)octahydro-1H-1,3,2-benzodiazaphosphole 2-oxide
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H26N3OP
Número CAS:
Peso molecular:
271.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (GC)
atividade óptica
[α]/D -90.5±3°, c = 1.15 in chloroform
pf
108-112 °C
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@@H]2CCCC[C@H]2N(C)P1(=O)N3CCCCC3
InChI
1S/C13H26N3OP/c1-14-12-8-4-5-9-13(12)15(2)18(14,17)16-10-6-3-7-11-16/h12-13H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-/m1/s1
chave InChI
ILDAVWNADMBKGB-CHWSQXEVSA-N
Aplicação
Organocatalyst: Asymmetric Allylation of Aldehydes with Chiral Lewis Bases, Review
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Buono, G., et al.
Synlett, 377-388 (1999)
Denmark, S. E.. et al
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6161-6163 (1994)