Documentos Principais
671258
Sigma-Aldrich
(1R,aR)-3-Diphenylphosphino-2-(4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino-2,5-dimethyl-3-thienyl)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
99%
Sinônimo(s):
3-[Bis(3,5-dimethylphenyl)phosphanyl]-4-[(1R,4S)-3-diphenylphosphanyl-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl]-2,5-dimethylthiophene, catASium® T3(R)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H48P2S
Número CAS:
Peso molecular:
670.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
99%
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3c(C)sc(C)c3C4=C([C@H]5CC[C@]4(C)C5(C)C)P(c6ccccc6)c7ccccc7
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
WO2005/108407
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)