671193
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,1′S, 2′S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid (2-hydroxy-1,2-diphenyl-ethyl)amide
About This Item
Ensaio
≥99% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -25±2°, c = 2 in ethanol
pf
127-131 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]([C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18(15-10-5-2-6-11-15)17(14-8-3-1-4-9-14)21-19(23)16-12-7-13-20-16/h1-6,8-11,16-18,20,22H,7,12-13H2,(H,21,23)/t16-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
JVOUIFUIIPEWLM-BZSNNMDCSA-N
Aplicação
- In the synthesis of α-hydroxyamino carbonyl compounds by reacting aldehydes with nitrosobenzenes via N-nitroso aldol reaction.
- In the direct aldol reactions of aldehydes with chloroacetones, methylthio- and fluoroacetones.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)