Documentos Principais
671134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-isocyanatopyridine
99%
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.549,00
R$ 1.549,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.549,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClN2O
Número CAS:
Peso molecular:
154.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.549,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (GC)
98.5-101.5% (argentometric, T)
99%
grupo funcional
chloro
isocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cn1)N=C=O
InChI
1S/C6H3ClN2O/c7-6-2-1-5(3-8-6)9-4-10/h1-3H
chave InChI
WHENXACISRCOHK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)