Documentos Principais
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclohexanol
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H21NO3
Número CAS:
Peso molecular:
215.29
Beilstein:
5810950
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)