Key Documents
670553
Sigma-Aldrich
Boc-β-(4-thiazolyl)-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Boc-amino)-3-(4-thiazolyl)propionic acid, Boc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
272.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cscn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H16N2O4S/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)4-7-5-18-6-12-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
chave InChI
RVXBTZJECMMZSB-QMMMGPOBSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)