Documentos Principais
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (S)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
pureza óptica
ee: ≥98%
Impurezas
≤10% water
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
chave InChI
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)