Documentos Principais
670294
Sigma-Aldrich
Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥95.0% (T)
Sinônimo(s):
Methyltributylphosphonium dibutyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H48O4P2
Número CAS:
Peso molecular:
426.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (T)
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.468
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
chave InChI
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)