Documentos
670170
Sigma-Aldrich
(S)-2-Piperidineethanol hydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(2-Hydroxyethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
165.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.OCC[C@@H]1CCCCN1
InChI
1S/C7H15NO.ClH/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7;/h7-9H,1-6H2;1H/t7-;/m0./s1
chave InChI
LJOCPKDUBFJADK-FJXQXJEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3