Documentos Principais
669881
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Azidomethyl)-1-Boc-pyrrolidine
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Azidomethyl)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidine, tert-Butyl (S)-2-(azidomethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
226.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -48.5±1°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98% (HPLC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H18N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-4-5-8(14)7-12-13-11/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
chave InChI
HRLUZSSGBKDEGK-QMMMGPOBSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)