Documentos Principais
669865
Sigma-Aldrich
(R)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
≥99.0%
Sinônimo(s):
(R)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (R)-2-NMA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
atividade óptica
[α]/D -177±5°, c = 0.1 in methanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
pf
111-114 °C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m1/s1
chave InChI
OQVFHDWREDKUCW-GFCCVEGCSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kimura, M., et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13, 1059-1068 (2002)