Documentos Principais
669687
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3,5-F2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H19F2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
423.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white
pf
142-148 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1cc(F)cc(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19F2NO4/c25-15-9-14(10-16(26)12-15)11-22(23(28)29)27-24(30)31-13-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,21-22H,11,13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
chave InChI
UYEQBZISDRNPFC-QFIPXVFZSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)