Documentos
669555
5-Hydroxy-6-nitronicotinic acid
Sinônimo(s):
5-Hydroxy-6-nitropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
184.11
Beilstein:
397856