Documentos Principais
669369
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoro-6-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BrFN
Número CAS:
Peso molecular:
204.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
32-36 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(F)cc(Br)c1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
chave InChI
VTWSBILIFIFEFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)