Documentos Principais
669075
Sigma-Aldrich
Dibutyltin diisothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
NSC 292417, Dibutyldiisothiocyanato-stannane, Dibutyldiisothiocyanato-tin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18N2S2Sn
Número CAS:
Peso molecular:
349.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: tin
reagent type: catalyst
pf
141-143 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(N=C=S)N=C=S
InChI
1S/2C4H9.2CNS.Sn/c2*1-3-4-2;2*2-1-3;/h2*1,3-4H2,2H3;;;/q;;2*-1;+2
chave InChI
JVLGWEJONYVDMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Macrolactones
  • Isocyanate and isothiocyanate d1- and d2-complexes of vanadocene
Reactant for:
  • Unusual adduct formation with organotin(IV) Lewis acids
  • Interactions with vanadyl salicylaldimine β-ketimine and acetylacetonato complexes
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)