Key Documents
668672
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
188.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
forma
solid
pf
266 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccn2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11-12/h1-7H,(H,13,14)
chave InChI
XOEKYPIBVOGCDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)