Documentos Principais
668141
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxy-4-methylpyridazine
97%
Sinônimo(s):
4-Methylpyridazine-3,6-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
284-288 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)nnc1O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-4(8)6-7-5(3)9/h2H,1H3,(H,6,8)(H,7,9)
chave InChI
QAVYOWFNXMHVEL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tami L Swenson et al.
Nature communications, 9(1), 19-19 (2018-01-04)
Metagenomic sequencing provides a window into microbial community structure and metabolic potential; however, linking these data to exogenous metabolites that microorganisms process and produce (the exometabolome) remains challenging. Previously, we observed strong exometabolite niche partitioning among bacterial isolates from biological