Documentos Principais
668133
Sigma-Aldrich
4-(5-Bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
98%
Sinônimo(s):
Ethyl 4-(5-bromothiophen-2-yl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13BrN2O3S
Peso molecular:
345.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
209-213 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1=C(C)NC(=O)NC1c2ccc(Br)s2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)