Documentos
668125
Sigma-Aldrich
Ethylsulfonate, polymer-bound
30-70 mesh, extent of labeling: 2.0-2.5 mmol/g S loading
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Extensão da rotulagem
2.0-2.5 mmol/g S loading
tamanho de partícula
30-70 mesh
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3