Documentos
667773
Sigma-Aldrich
α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C(CF3)(OCH3)COCl
Número CAS:
Peso molecular:
252.62
Beilstein:
2215441
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
densidade
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter