Documentos Principais
667692
Sigma-Aldrich
N-(4-Iodo-3-nitrophenyl)acetamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H7IN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
306.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
136-140 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7IN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-7(9)8(4-6)11(13)14/h2-4H,1H3,(H,10,12)
chave InChI
ZKVJZYIQPHDYMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)