Documentos Principais
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl-dimethyl-(methyl-prop-2-ynloxy)silane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20OSi
Número CAS:
Peso molecular:
184.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.423
pb
40-42 °C/9 mbar
densidade
0.812 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
chave InChI
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
39 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)