Ensaio
97%
forma
solid
pf
99-103 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc2ccc(Br)cc2s1
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H
chave InChI
IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves