Documentos Principais
666793
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-fluoro-3-iodophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
Br(F)C6H5(I)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
344.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
156-160 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1c(F)c(I)ccc1Br
InChI
1S/C6H4BBrFIO2/c8-3-1-2-4(10)6(9)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
chave InChI
OZLRLKXUEMIENO-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)