Documentos Principais
666750
Sigma-Aldrich
3-(4′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BO4
Número CAS:
Peso molecular:
258.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
159-163 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(COc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-7-5-11(6-8-13)10-19-14-4-2-3-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
chave InChI
BBNOCVPPEAVHKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
May contain varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)