adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Aplicação
A kit of 5 Pd EnCat® catalysts which are micro-encapsulated palladium acetate catalysts with or without phosphine ligands which facilitate carbon-carbon bond forming processes as well as the removal of palladium metal contamination.
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 644692Pd EnCat® TOTP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TOTP 0.5, Pd 1.0 1 gSDS
- 644706Pd EnCat® TPP30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading, TPP 0.8, Pd 1.0 1 gSDS
- 644714Pd EnCat® 30, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading 1 gSDS
- 644722Pd EnCat® 40, extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading 1 gSDS
- 658693Pd(II) EnCat® BINAP30, extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0 1 gSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 - -7.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-23 - -22 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)