Documentos Principais
665975
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Cyanobenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5NS
Número CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
71-75 °C
cadeia de caracteres SMILES
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
chave InChI
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)