Documentos
665762
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-methoxybenzoate
97%
Sinônimo(s):
4-n-Pentylphenyl p-anisate, 4-Amylphenyl 4′-methoyxbenzoate, Nematal 105
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22O3
Número CAS:
Peso molecular:
298.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
liquid crystal
pf
28-42 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c1-3-4-5-6-15-7-11-18(12-8-15)22-19(20)16-9-13-17(21-2)14-10-16/h7-14H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
UISXVYOLBGBYCV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves