Documentos Principais
665746
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-pentylbenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
338.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid crystal
pf
34-38 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCCCC)cc2)cc1
InChI
1S/C23H30O2/c1-3-5-7-9-19-11-15-21(16-12-19)23(24)25-22-17-13-20(14-18-22)10-8-6-4-2/h11-18H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
VWDNHTVWLXZZEK-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)