Documentos Principais
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3F6N
Número CAS:
Peso molecular:
215.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.393
p.e.
85 °C/18 mmHg
densidade
1.498 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
chave InChI
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)