Documentos Principais
665436
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenethylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
167-172 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)c1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C11H17N.ClH/c1-9(2)11-5-3-10(4-6-11)7-8-12;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H
chave InChI
NWRYIWFBCRAGSR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)