Key Documents
665061
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Boc-3-acetamidopyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl (3R)-3-(acetylamino)-1-pyrrolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
85-89 °C
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-8(14)12-9-5-6-13(7-9)10(15)16-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
chave InChI
SLFZPSKIMUPQSR-SECBINFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)